Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten, mit M10-Gewinde | Avantor

Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 315×200 mm, 2,97 kg
Katalognr. RSGA459.315
Anbieter:   RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Katalognr. RSGA459.315
Anbieter:  RSG
Stativplatten, mit M10-Gewinde
Stativplatten, mit M10-Gewinde

Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen, 315×200 mm, 2,97 kg

Preis
SFr. 202.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Retort stand bases made of stainless steel (Remanit 4301). With off-centre M10 thread and four adjustable feet.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Stativplatte, mit M10-Gewinde und vier verstellbaren Füßen
  • L×B:
    315×200 mm
  • Gewicht:
    2,97 kg