Spatel, Mikro
Runder Spatel, 150 mm, 2 mm
Catalog # 231-0231
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mikrospatel mit 6-Kant-Griff
- Hitze- und chemikalienbeständig
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 mm Breite
Specifications
- Bezeichnung:Runder Spatel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:2 mm