Spatel, Mikro
Gerader Spatel, 150 mm, 3 mm
Katalognr. RSGA531.003
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mikrospatel mit 6-Kant-Griff
- Hitze- und chemikalienbeständig
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 mm Breite
Technische Daten
- Bezeichnung:Gerader Spatel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:3 mm