Spatel, Mikro
Gerader Spatel, 150 mm, 4 mm
231-0234
: RSG
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mikrospatel mit 6-Kant-Griff
- Hitze- und chemikalienbeständig
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 mm Breite
- Bezeichnung:Gerader Spatel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:4 mm