Messbecher, konisch
1000 ml, 140 mm, 100 mm
Katalognr. RSGA718.100
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, Remanit 4301, mit Henkel.
- Gute chemische Beständigkeit
- Exzellente Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:140 mm