Messbecher, konisch
1500 ml, 170 mm, 110 mm
RSGA718.150
: RSG
Edelstahl, Remanit 4301, mit Henkel.
- Gute chemische Beständigkeit
- Exzellente Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
- Ext.Ø:110 mm
- Kapazität:1500 ml
- Höhe:170 mm