Messbecher, konisch
2000 ml, 170 mm, 130 mm
Katalognr. RSGA718.200
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl, Remanit 4301, mit Henkel.
- Gute chemische Beständigkeit
- Exzellente Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen zur schnellen und einfachen Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
- Ext.Ø:130 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:170 mm