AuftragsverfolgungKontakt
Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 15 mm
Katalognr. 231-0194
Anbieter:   RSG
Schnittfänger
Katalognr. 231-0194
Anbieter:  RSG
Schnittfänger
Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 15 mm
Preis
SFr. 64.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff.
  • Klinge mit sehr guter Temperaturbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm
  • Klingenbreite:
    15 mm
  • Spitzenlänge:
    50 mm