Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Apothekerspatel

Flexible Klinge, 130 mm, 18/22 mm
Katalognr. 231-0549
Anbieter:   RSG
Apothekerspatel
Katalognr. 231-0549
Anbieter:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel

Flexible Klinge, 130 mm, 18/22 mm

Preis
SFr. 136.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Edelstahlklinge, Holzgriff.

  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Flexible Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    130 mm