Schnittfänger
150 mm, 50 mm, 20 mm
Katalognr. RSGA063.020
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff.
- Klinge mit sehr guter Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Technische Daten
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:20 mm
- Spitzenlänge:50 mm