Messbecher mit Griff
100 ml, 65 mm, 55 mm
Catalog # 213-0374
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
- Gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Hitzebeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Specifications
- Ext.Ø:55 mm
- Kapazität:100 ml
- Höhe:65 mm
- Seq:01