AuftragsverfolgungKontakt
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
250 ml, 80 mm, 65 mm
Katalognr. 213-0735
Anbieter:   RSG
Messbecher mit Griff
Katalognr. 213-0735
Anbieter:  RSG
Messbecher mit Griff
Messbecher mit Griff
250 ml, 80 mm, 65 mm
Preis
SFr. 384.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl, rostfrei, mit Bördelrand, Ausguss und Griff.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Hitzebeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für korrosive Materialien. Robust und langlebig.
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    65 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    80 mm
  • Seq:
    02