Becher, niedrige Form
1000 ml, 130 mm, 100 mm
Katalognr. RSGA070.001
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
- Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Documents
RSGA070.002_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:130 mm
- Seq:04