AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Katalognr. RSGA070.002
Anbieter:   RSG
Becher, niedrige Form
Katalognr. RSGA070.002
Anbieter:  RSG
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
2000 ml, 180 mm, 120 mm
Preis
485.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
  • Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    120 mm
  • Kapazität:
    2000 ml
  • Höhe:
    180 mm
  • Seq:
    05