Becher, niedrige Form
3000 ml, 180 mm, 150 mm
Katalognr. RSGA070.003
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
- Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Dokumente
RSGA070.002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:150 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:06