Becher, niedrige Form
5000 ml, 210 mm, 180 mm
RSGA070.005
: RSG
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
- Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
- Ext.Ø:180 mm
- Kapazität:5000 ml
- Höhe:210 mm
- Seq:07