Becher, niedrige Form
500 ml, 110 mm, 80 mm
Katalognr. RSGA070.500
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, mit Ausguss.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Exzellente Beständigkeit gegen Hitze
- Glatte Oberflächen für schnelles, einfaches Reinigen
Ideal für ätzende Materialien. Robust und langlebig.
Dokumente
RSGA070.002_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:80 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:110 mm
- Seq:03
- Cat. No.:RSGA070.500