AuftragsverfolgungKontakt
Präparierkits | Avantor
Präparierkits
Anatomie-Set, 13-teilig
Katalognr. 631-0618
Anbieter:   RSG
Präparierkits
Katalognr. 631-0618
Anbieter:  RSG
Präparierkits
Präparierkits
Anatomie-Set, 13-teilig
Preis
SFr. 91.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Stainless steel. These instruments are designed for the dissection of samples ready for microscopic analysis.
Kleines Set – 6-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Schnittfänger, 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
Großes Set – 9-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Schnittfänger 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Mikroskopierschere, gekrümmt, 100 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Präpariernadel gekrümmt mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm; Rasierer mit Klinge und Kunststoffgriff
Anatomie-Set, 13-teilig: Skalpell spitz, 160 mm, Klinge 40 mm; Skalpell spitz, 130 mm, Klinge 17 mm; Skalpell rund, 130 mm, Klinge 17 mm; Schnittfänger 150×10 mm; Pinzette spitz, gerade, 105 mm; Pinzette stumpf, gerade, 115 mm; Mikroskopierschere, gerade, 100 mm; Mikroskopierschere, gekrümmt, 100 mm; Verbandschere spitz/stumpf, 130 mm; Direktor, 150 mm; Präpariernadel gerade mit Kunststoffgriff, 140 mm; Präpariernadel gekrümmt mit Kunststoffgriff, 140 mm; Lanzette mit Kunststoffgriff, 140 mm
Lieferinformationen: Supplied in leather case with zipper.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Anatomie-Set, 13-teilig