Doppelspatel, schmal
Flexibel, 210 mm, 11 mm
Katalognr. RSGA030.210
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Technische Daten
- Bezeichnung:Flexibel
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:11 mm