Mikro-Löffelspatel
150 mm, 5 mm
231-0190
: RSG
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mit einem Mikrolöffel an einem und einem Mikrospatel am anderen Ende
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Documents
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:5 mm