Mikro-Löffelspatel
185 mm, 5 mm
Katalognr. 231-0191
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mit einem Mikrolöffel an einem und einem Mikrospatel am anderen Ende
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Dokumente
Technische Daten
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:5 mm