Doppelspatel, Mikro
150 mm, 2 mm
231-0461
: RSG
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:2 mm