Doppelspatel, Mikro
130 mm, 5 mm
Catalog # 231-0467
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Guet Chemikalienbeständigkeit
- Sehr flexibel
Documents
RSGA032.150_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Länge:130 mm
- Klingenbreite:5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..