AuftragsverfolgungKontakt
Doppelspatel, Mikro
Doppelspatel, Mikro
130 mm, 5 mm
Catalog # 231-0467
Supplier:   RSG
Doppelspatel, Mikro
Catalog # 231-0467
Supplier:  RSG
Doppelspatel, Mikro
Doppelspatel, Mikro
130 mm, 5 mm
Price
SFr. 39.40
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch. Universalspatel mit rundem Stiel, einem flachen und einem abgerundetem Spatelende.
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Guet Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr flexibel
Documents
Specifications
  • Länge:
    130 mm
  • Klingenbreite:
    5 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..