AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert
12 mm, 750 mm
Katalognr. RSGA241.207
Anbieter:   RSG
Stativstäbe, poliert
Katalognr. RSGA241.207
Anbieter:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 750 mm
Preis
SFr. 53.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    750 mm
  • Seq:
    11
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.