AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert
12 mm, 450 mm
Katalognr. RSGA241.204
Anbieter:   RSG
Stativstäbe, poliert
Katalognr. RSGA241.204
Anbieter:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 450 mm
Preis
SFr. 33.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    450 mm
  • Seq:
    08