AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert
12 mm, 600 mm
Katalognr. RSGA241.206
Anbieter:   RSG
Stativstäbe, poliert
Katalognr. RSGA241.206
Anbieter:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 600 mm
Preis
SFr. 42.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    600 mm
  • Seq:
    10