AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 1250 mm
Catalog # RSGA241.209
Supplier:   RSG
Stativstäbe, poliert
Catalog # RSGA241.209
Supplier:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 1250 mm
Price
SFr. 83.20
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1250 mm
  • Seq:
    13