AuftragsverfolgungKontakt
Stativstäbe, poliert | Avantor
Stativstäbe, poliert
12 mm, 1500 mm
Katalognr. RSGA241.210
Anbieter:   RSG
Stativstäbe, poliert
Katalognr. RSGA241.210
Anbieter:  RSG
Stativstäbe, poliert
Stativstäbe, poliert
12 mm, 1500 mm
Preis
SFr. 97.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
  • Ø:
    12 mm
  • Länge:
    1500 mm
  • Seq:
    14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..