Stativstäbe, poliert
12 mm, 1500 mm
Katalognr. RSGA241.210
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Technische Daten
- Ø:12 mm
- Länge:1500 mm
- Seq:14
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..