Doppelspatel, breit
300 mm, 30 mm
Katalognr. RSGA092.300
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Dokumente
RSGA092.500_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Länge:300 mm
- Klingenbreite:30 mm