Mikro-Pulverspatel
150 mm, 5 mm
Katalognr. 231-0429
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Länge:150 mm
- Klingenbreite:5 mm