Mikro-Pulverspatel
185 mm, 4 mm
Katalognr. 231-0428
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
- Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
- Gerade Form
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Gute Chemikalienbeständigkeit
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Länge:185 mm
- Klingenbreite:4 mm