AuftragsverfolgungKontakt
Evaporating dishes
400 ml, 25 mm, 150 mm
Katalognr. RSGA870.150
Anbieter:   RSG
Evaporating dishes
Katalognr. RSGA870.150
Anbieter:  RSG
Evaporating dishes
Evaporating dishes
400 ml, 25 mm, 150 mm
Preis
SFr. 33.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    150 mm
  • Kapazität:
    400 ml
  • Höhe:
    25 mm
  • Seq:
    03