Pinzette
Gebogen, 120 mm
Katalognr. RSGA116.137
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Außerordentlich feine, präzise geschliffene Spitzen
Technische Daten
- Typ:Gebogen
- Länge:120 mm
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.