Doppelspatel, schmal
Steif, 500 mm, 20 mm
Katalognr. RSGA830.500
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Doppelenden, schmale Spatel aus Edelstahl. In flexibel oder nicht flexibel verfügbar.
Technische Daten
- Bezeichnung:Steif
- Länge:500 mm
- Klingenbreite:20 mm