Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 75 mm, 18/22 mm
Katalognr. 231-0551
Anbieter:   RSG
Apothekerspatel
Katalognr. 231-0551
Anbieter:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 75 mm, 18/22 mm

Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Edelstahlklinge, Holzgriff.

  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Gehärtete Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    75 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.