Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Apothekerspatel | Avantor

Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 200 mm, 18/22 mm
Katalognr. 231-0299
Anbieter:   RSG
Apothekerspatel
Katalognr. 231-0299
Anbieter:  RSG
Apothekerspatel
Apothekerspatel

Gehärtete Klinge, 200 mm, 18/22 mm

Preis
SFr. 224.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Edelstahlklinge, Holzgriff.

  • Erhältlich mit flexibler Klinge (Remanit 4310) oder gehärteter Klinge (INOX 4034)
  • 75 - 150 mm: konische Klinge
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Gehärtete Klinge
  • Klingenbreite:
    18/22 mm
  • Spitzenlänge:
    200 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..