Mikro-Löffelspatel
210 mm, 7 mm
Catalog # 231-0471
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Edelstahl 18/10, antimagnetisch.
- Mit einem Mikrolöffel an einem und einem Mikrospatel am anderen Ende
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Documents
Specifications
- Länge:210 mm
- Klingenbreite:7 mm