Apotheker-Spatel
Gehärtete Klinge, 100 mm, 18/22 mm
Katalognr. RSGA651.100
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
- Conical blade
- Dishwasher-proof
- Available flexible or non flexible
Technische Daten
- Bezeichnung:Gehärtete Klinge
- Klingenbreite:18/22 mm
- Spitzenlänge:100 mm