Impfösen, wiederverwendbar
Ösen, Länge 75 mm, Ø 4,0 mm
Katalognr. 631-0086
Anbieter: RSG
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Ösen aus NiCr 8020 sind in verschiedenen Größen und Längen mit einem Innendurchmesser von 1,5, 2,5 oder 4 mm verfügbar. Sie sind hitzebeständig und können in der Flamme sterilisiert werden. Drahtdurchmesser: 0,6 mm. Ösenhalter sind separat erhältlich.
Dokumente
RSGA268.001_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Ösen, Länge 75 mm, Ø 4,0 mm
Accessories