AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Pulverspatel | Avantor
Mikro-Pulverspatel
210 mm, 3 mm
Katalognr. 231-0426
Anbieter:   RSG
Mikro-Pulverspatel
Katalognr. 231-0426
Anbieter:  RSG
Mikro-Pulverspatel
Mikro-Pulverspatel
210 mm, 3 mm
Preis
105.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Dokumente
Technische Daten
  • Länge:
    210 mm
  • Klingenbreite:
    3 mm