AuftragsverfolgungKontakt
Mikro-Pulverspatel
Mikro-Pulverspatel
130 mm, 4 mm
  231-0427
 :   RSG
Mikro-Pulverspatel
  231-0427
 :  RSG
Mikro-Pulverspatel
Mikro-Pulverspatel
130 mm, 4 mm
SFr. 45.30
1 * 5 ST
Edelstahl. Antimagnetischer, sehr flexibler Mikro-Pulverspatel.
  • Mit Rundstiel, ein flaches und ein abgerundetes löffelförmiges Spatelende
  • Gerade Form
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
Documents
  • Länge:
    130 mm
  • Klingenbreite:
    4 mm