AuftragsverfolgungKontakt
Immersionsöl
Immersionsöl
Immersionsöl, nach ISO 8036-1/2, Flasche, Bottle, 500 mL
Catalog # ZEIS4449640000000
Supplier:   ZEISS
Immersionsöl
Catalog # ZEIS4449640000000
Supplier:  ZEISS
CAS Number:  
Immersionsöl
Immersionsöl
Immersionsöl, nach ISO 8036-1/2, Flasche, Bottle, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 962.35
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Immersionsöl 518 F Öler 20 ml nach ISO 8036-1/2.
  • Halogenfrei
  • Fluoreszenzfrei
Certifications: ISO 8036-1/2
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Immersionsöl, nach ISO 8036-1/2, Flasche