Reference electrodes
Bezugselektrode, wartungsarm, Silamid® Ableitung, B 1981 HD, −5...+100 °C, Glas, Referid®, KPG-Ringspalt, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
SCOI285111915
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:B 1981 HD
- Bezeichnung:Bezugselektrode, wartungsarm, Silamid® Ableitung
- Material:Glas
- Membran:KPG-Ringspalt
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:−5...+100 °C