AuftragsverfolgungKontakt
Reference electrodes, ScienceLine | Avantor
Reference electrodes, ScienceLine
Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-Ableitung, B 2820+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm
Katalognr. SCOI1070044
Anbieter:   SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
Katalognr. SCOI1070044
Anbieter:  SI Analytics
Reference electrodes, ScienceLine
Reference electrodes, ScienceLine
Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-Ableitung, B 2820+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm
Preis
SFr. 243.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Technische Daten
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    B 2820+ Ag/AgCl
  • Bezeichnung:
    Einzelne Bezugselektrode, ScienceLine, Ag/AgCl-Ableitung
  • Material:
    Glas
  • Membran:
    Keramik
  • Elektrolyt:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatur:
    −5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14