BOD-Flaschen
BSB-Flaschen, mit Stopfen aus Glas, 300 ml
Catalog # HACH62124
Supplier: Hach
Jump to:
Product Details & Documents
Dies sind Standardflaschen aus Borosilikatglas für BOD-Analysen.
- Ausgestellter Rand und Schliffstopfen zur Vermeidung von Lufteinschlüssen und als Wasserabdichtung
- Serialisierte Flaschen haben im Siebdruckverfahren aufgebrachte fortlaufende Nummern und einen Strichcode
- Mattiertes Beschriftungsfeld
: Stopfen sind inbegriffen.
Specifications
- Kapazität:300 ml
- Bezeichnung:BSB-Flaschen, mit Stopfen aus Glas
- Seq:03