Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, pyrogene free, 20000×g, 1000 pieces/bag
Katalognr. BZYM710340
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710340
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, pyrogene free, 20000×g, 1000 pieces/bag
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Technische Daten
  • Verpackt:
    1000 pieces/bag
  • Typ:
    with attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile, pyrogene free
  • Kapazität:
    1,6 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    39
  • RZB max.:
    20000×g
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.