AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
2,0 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 250 pieces/bag
Katalognr. BZYM710280
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710280
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
2,0 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 250 pieces/bag
Preis
21.25 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Technische Daten
  • Verpackt:
    250 pieces/bag
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile, low binding
  • Kapazität:
    2,0 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    48
  • RZB max.:
    20000×g