AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 250 pieces/bag
Katalognr. BZYM710176
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710176
Anbieter:  
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, with attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, low binding, 20000×g, 250 pieces/bag
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Mikrozentrifugenröhrchen 1,7ml Costar polypropylen Low Binding Schnappdeckel nicht steril 1 * 250 ST Katalognr.525-0008
Product 525-0008 is similar to BZYM710176 but manufacturer and specifications may vary.
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Technische Daten
  • Verpackt:
    250 pieces/bag
  • Typ:
    with attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile, low binding
  • Kapazität:
    1,6 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    36
  • RZB max.:
    20000×g