AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße | Avantor
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, sterile, 20000×g, 250 pieces/bag (individually wrapped )
Katalognr. BZYM710175
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710175
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Natur, With attached cap, Graduated, conical bottom, sterile, 20000×g, 250 pieces/bag (individually wrapped )
Preis
SFr. 26.48
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Dokumente
Technische Daten
  • Verpackt:
    250 pieces/bag (individually wrapped )
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, sterile
  • Kapazität:
    1,6 ml
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    25
  • RZB max.:
    20000×g