AuftragsverfolgungKontakt
Reaktionsgefäße
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Rot, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 500 pieces/bag
Katalognr. BZYM710161
Marketsource
Anbieter:   BIOZYM
Reaktionsgefäße
Katalognr. BZYM710161
Anbieter:  BIOZYM
Marketsource
Reaktionsgefäße
1,6 ml, Rot, With attached cap, Graduated, conical bottom, non sterile, 20000×g, 500 pieces/bag
Preis
SFr. 18.14
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • DNase-, RNase free
With or without cap.
Documents
Technische Daten
  • Verpackt:
    500 pieces/bag
  • Typ:
    With attached cap
  • Ausführung:
    Graduated, conical bottom, non sterile
  • Kapazität:
    1,6 ml
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    31
  • RZB max.:
    20000×g